Documentos clave
80361
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate 0.2M – Sodium acetate pH 4.6; 0.1M – Polyethylene glycol 4000 10% (w/v) solution
Sinónimos:
Crystallization solution 3/Kit-No 73513
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
solution
pH
4.6±0.2 ( in neat)
densidad
1.03 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)