77103
Sodium citrate tribasic 0.2M – HEPES sodium salt pH 7.5; 0.1M – 2-methyl-2,4-pentanediol 30% solution
Sinónimos:
Crystallization solution 05/Kit-No 82009
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
densidad
1.04 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)