Saltar a
76728
Sodium acetate pH 4.6; 0.1M – Sodium formate 2M solution
Sinónimos:
Crystallization solution 34/Kit-No 82009
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352302
form
liquid
pH
4.6±0.2 ( in neat)
density
1.08 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)