75837
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M – Sodium chloride 0.1M solution
Sinónimos:
Crystallization solution 35/Kit-No 96827
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
solution
pH
8.5±0.2 ( in neat)
densidad
1.00 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)