MilliporeSigma
73938
Sigma-Aldrich
Fluorescent IEF-Marker pI 6.7 solution
1 mg/mL in 10 mM HCl
Sinónimos:
IEF-Marker fluorescent pI 6.7
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105336
NACRES:
NA.26
Formulario
liquid
mol peso
Mw 379.25 g/mol
concentración
1 mg/mL in 10 mM HCl
fluorescencia
λex 394 nm; λem 505 nm (in 0.1 M phosphate pH 6.7)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Aplicación
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Reconstitución
Für die Verwendung in der HPCE wird der Marker 1:100 in einer geeigneten Ampholytlösung verdünnt (Bsp. 2% Ampholyt 3-10), UV-Detektion 280 nm (20°C). Für den Einsatz auf IEF-Gelen kann die Lösung direkt auf das Gel geladen werden.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.