Documentos clave
72914
Sigma-Aldrich
MES pH 6.5; 0.05M – Sodium chloride 0.1M – L-Glutathione red. 0.005M – L-Glutathione ox. 0.001M solution
Sinónimos:
Crystallization solution 13/Kit-No 96827
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
densidad
1.01 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)