MilliporeSigma
6619
Potassium phosphate monobasic solution
Sinónimos:
Potassium Phosphate Monobasic solution, Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate solution
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51000000
DIV
for in vitro diagnostic use
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Otras notas
Phosphorus (as KH2PO4), 20 ug/mL, in 0.05 N HCl. Equivalent to 645 nmol P/mL.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)