MilliporeSigma
66019
Nano beads based on polyacrylonitrile, Chromeon 642-marked, carboxylated
Sinónimos:
PAN-Chromeon 642, carboxylated
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
concentration
0.5%
average diameter
80-100 nm
fluorescence
λex 642 nm; λem 677 nm in H2O
storage temp.
2-8°C
Application
Nanobeads based on polyacrylonitrile, Chromeon 642-marked, carboxylatedis an effective vehicle for energy transfer with external fluorescent dyes and embedded dyes making them useful in FRET-based immunoassay applications such as protein nanoarray and quantum dot assays.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)