MilliporeSigma
61238
Sigma-Aldrich
(S)-γ-Valerolactone
≥97.5% (GC)
Sinónimos:
(5S)-4-Hydroxypentanoic acid lactone, (5S)-5-Methyloxolan-2-one, (S)-γ-Methyl-γ-butyrolactone, (S)-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, (S)-5-Methyl-2-oxotetrahydrofuran
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
3536337
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.5% (GC)
Formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥97.0% (GC)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H]1CCC(O1)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
Clave InChI
GAEKPEKOJKCEMS-BYPYZUCNSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Metabolite for urine analysis, metabolite of interest in pathways of biomass utilization.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shinji Nakamura et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(28), 8769-8776 (2004-07-15)
The mechanism of the optical resolution of gamma-valerolactone (VAL) enantiomers by enclathration in cholic acid (CA) channels was investigated. 13C cross-polarization magic-angle spinning spectra of CA/VAL inclusion compounds show four methyl 13C peaks of VAL with different intensities depending on
Gorissen, H. J., et al.
Chirality, 4, 286-294 (1992)
Identification of the metabolites of n-hexane, cyclohexane, and their isomers in men's urine.
L Perbellini et al.
Toxicology and applied pharmacology, 53(2), 220-229 (1980-04-01)