MilliporeSigma
57180
Indo 1
suitable for fluorescence, ≥80.0% (HPLC)
Sinónimos:
4-(6-Carboxy-2-indolyl)-4′-methyl-2,2′-(ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid pentapotassium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H26K5N3O12
Número CAS:
Peso molecular:
840.05
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥80.0% (HPLC)
form
solid
fluorescence
λex 331 nm; λem 398 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, 10 mM Ca2+, λex 349 nm; λem 482 nm (100mM KCI)
suitability
in accordance for fluorescence, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].Cc1ccc(N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c(OCCOc2cc(ccc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)-c3cc4ccc(cc4[nH]3)C([O-])=O)c1
InChI
1S/C32H31N3O12.5K/c1-18-2-6-24(34(14-28(36)37)15-29(38)39)26(10-18)46-8-9-47-27-13-20(5-7-25(27)35(16-30(40)41)17-31(42)43)22-11-19-3-4-21(32(44)45)12-23(19)33-22;;;;;/h2-7,10-13,33H,8-9,14-17H2,1H3,(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41)(H,42,43)(H,44,45);;;;;/q;5*+1/p-5
InChI key
VGZPRMSXVNDMAN-UHFFFAOYSA-I
Application
Indo 1, a fluorescent calcium chelator and indicator, is used to monitor cytoplasmic Ca2+ transients induced by various physiological and mechanical processes.
Other Notes
Fluorescent calcium chelator and indicator with an unusually large shift in fluorescence emission from 480 nm to 400 nm on binding of calcium. Useful for intracellular application
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)