MilliporeSigma
56592
Sigma-Aldrich
1,2,3-Octanetriol Isomer H 0.1 M solution
Sinónimos:
1,2,3-Octanetriol solution, Additive Screening Solution 10/Kit-No 78374
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-4-5-7(10)8(11)6-9/h7-11H,2-6H2,1H3
InChI key
QSQGNBGEHSFMAA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)