Documentos clave
55136
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, superparamagnetic, red fluorescent
size: 5 μm
Sinónimos:
PS-MAGFluoRed
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
composición
iron oxide, ≥20%
concentración
1% (solid)
tamaño de partícula
5 μm std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
densidad
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
fluorescencia
λex 650 nm; λem 678 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
Componentes
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
FluoRed fluorescent dye
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)