53657
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C17H21BrClNO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15(21)22-14-11-20-13-10-9-12(18)17(19)16(13)14/h9-11,20H,2-8H2,1H3
InChI key
WLSCZNTXZOTUFQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)