MilliporeSigma
46118
Sigma-Aldrich
Eupergit® C 250 L
spheres
Sinónimos:
Copolymer of methacrylamide, N,N′-methylen-bis(acrylamide) and a monomer carrying oxirane groups
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
spheres
concentración
≥200 μmol/g oxirane (dry material)
tamaño de partícula
~250 μm
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información legal
Eupergit is a registered trademark of Röhm GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)