42627
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) ammonium salt
≥96.0% (TLC)
Sinónimos:
1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) ammonium salt, 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerol, DPPG-NH4, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, dipalmitoyl ammonium salt, PG(16:0/16:0)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥96.0% (TLC)
Formulario
powder
grupo funcional
phospholipid
tipo de lípido
phosphoglycerides
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C38H75O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(41)45-33-36(34-47-49(43,44)46-32-35(40)31-39)48-38(42)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35-36,39-40H,3-34H2,1-2H3,(H,43,44);1H3/t35?,36-;/m1./s1
Clave InChI
KSVUSCAQEBSOIJ-ODZMYOIVSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?