Documentos clave
41494
Sigma-Aldrich
0.1 M HEPES pH 7.0 − 30% PEG 6000 solution
Sinónimos:
PEG Grid Screening Solution 40/Kit-No 36436
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
liquid
pH
7.0±0.2 ( in neat)
densidad
1.06 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)