MilliporeSigma
40809
Purine nucleoside phosphorylase
recombinant, expressed in E. coli, ≥120 U/mL
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
Número CE:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in E. coli
form
buffered aqueous solution (100 mM phosphate buffer with 1 mM MgCl2)
specific activity
≥120 U/mL
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C10H12N4O4/c15-2-6-7(16)8(17)10(18-6)14-4-13-5-1-11-3-12-9(5)14/h1,3-4,6-8,10,15-17H,2H2/t6-,7-,8-,10-/m1/s1
InChI key
MRWXACSTFXYYMV-FDDDBJFASA-N
Application
Purine nucleoside phosphorylase is used to study nucleotide salvage pathways and purine metabolism. It is used to study purine nucleoside phosphorylase deficiency and responsible PNP genetic mutations.
Biochem/physiol Actions
Purine nucleoside phosphorylase is an enzyme involved in purine metabolism. PNP metabolizes adenosine into adenine, inosine into hypoxanthine, and guanosine into guanine. Mutations in the PNP gene are responsible for purine nucleoside phosphorylase deficiency.
Other Notes
1 U will cause the phosphorolysis 1 μmol of inosine to hypoxanthine and ribose 1-phosphate per minute at pH 7.4 at 25°C
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)