MilliporeSigma
39104
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol disuccinate bis(sulfo-N-succinimidyl) ester sodium salt
puriss., suitable for protein modification, ≥95.0% (dry substance, CHN)
Sinónimos:
Bis(sulfo-N-succinimidyl) ethylene glycol disuccinate sodium salt, Ethylene glycol bis(sulfosuccinimidyl succinate) sodium salt, Sulfo-EGS
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H18N2Na2O18S2
Número de CAS:
Peso molecular:
660.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
grado
puriss.
Ensayo
≥95.0% (dry substance, CHN)
impurezas
≤10% water
idoneidad
suitable for protein modification
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CC1S(=O)([O-])=O)N(OC(CCC(OCCOC(CCC(ON2C(CC(S(=O)([O-])=O)C2=O)=O)=O)=O)=O)=O)C1=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C18H20N2O18S2.2Na/c21-11-7-9(39(29,30)31)17(27)19(11)37-15(25)3-1-13(23)35-5-6-36-14(24)2-4-16(26)38-20-12(22)8-10(18(20)28)40(32,33)34;;/h9-10H,1-8H2,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
IYBKWXQWKPSYDT-UHFFFAOYSA-L
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
Water-soluble reagent for cross-linking
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
H. Kuramitz et al.
Analytical Chemistry, 74, 553-553 (2002)