30153
Potassium 2-mercaptoethanesulfonate
≥95% (T)
Sinónimos:
2-Mercaptoethanesulfonic acid potassium salt, Coenzyme M potassium salt, MES potassium salt
About This Item
Ensayo
≥95% (T)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.K/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Clave InChI
XXZMREMZWJKGRQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)