Documentos clave
297577
Sigma-Aldrich
Inulin, 14C-carboxylated
solid
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
form
solid
mol wt
~5,000
extent of labeling
1-3 mCi per g
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
screw cap bottle
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)