MilliporeSigma
25038
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylaniline
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
2-Chloro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
141.60
Beilstein:
774514
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.575 (lit.)
n20/D 1.575
bp
223-225 °C (lit.)
mp
7 °C (lit.)
densidad
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)