MilliporeSigma
15522
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-prolinol
puriss., ≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
(R)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H19NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
201.26
Beilstein:
3650011
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
grado
puriss.
Ensayo
≥99.0% (TLC)
actividad óptica
[α]20/D +54±2°, c = 5% in methanol
mp
59-62 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H]1CO
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
BFFLLBPMZCIGRM-MRVPVSSYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)