Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12N4OS
Número CAS:
Peso molecular:
308.36
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
23580408
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
fluorescence
λex 355 nm; λem 449 nm±10 nm in DMSO
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1=CC=C2C(SC(/C=C/C3=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C3)=N2)=C1
InChI
1S/C16H12N4OS/c1-21-13-7-8-14-15(10-13)22-16(18-14)9-4-11-2-5-12(6-3-11)19-20-17/h2-10H,1H3/b9-4+
InChI key
ZOEXSFZBSQSYDV-RUDMXATFSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?