Saltar a
14840
N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]deoxycholamide
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
Deoxy-BigCHAP, deoxy-BigCHAP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H75N3O15
Número CAS:
Peso molecular:
862.06
UNSPSC Code:
12161902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
description
non-ionic
assay
≥90% (HPLC)
mol wt
micellar average mol wt 10,500
aggregation number
8-16
impurities
≤4% water
CMC
1.1-1.4 mM (20-25°C)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N(CCCNC([C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=O)CCCNC([C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=O)CC[C@@H](C)[C@]1([H])[C@@]2(C)[C@@H](O)C[C@@]3([H])C([C@]2([H])CC1)CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@@]43C
InChI
1S/C42H75N3O15/c1-22(26-9-10-27-25-8-7-23-18-24(48)12-13-41(23,2)28(25)19-31(51)42(26,27)3)6-11-32(52)45(16-4-14-43-39(59)37(57)35(55)33(53)29(49)20-46)17-5-15-44-40(60)38(58)36(56)34(54)30(50)21-47/h22-31,33-38,46-51,53-58H,4-21H2,1-3H3,(H,43,59)(H,44,60)/t22-,23-,24-,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,41+,42-/m1/s1
InChI key
OJSUWTDDXLCUFR-HGZMBBKESA-N
Application
N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]deoxycholamide is used for membrane solubilisation and proteomic analysis.
Biochem/physiol Actions
N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]deoxycholamide (deoxy-BigCHAP) is a non-ionic detergent that solubilizes cell membrane.
Preparation Note
N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]deoxycholamide yields a clear, colorless solution in water at 50 mg/ml.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)