MilliporeSigma
12244
2-Keto-D-glucose
Sinónimos:
D-Glucosone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O6
Número CAS:
Peso molecular:
178.14
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C=O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,4-6,8,10-12H,2H2/t4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
DCNMIDLYWOTSGK-HSUXUTPPSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)