Documentos clave
09416
Sigma-Aldrich
21 L-Amino acids + Glycine
≥99.0% (NT)
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
El producto 09416 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
≥99.0% (NT)
impurezas
≤0.3% foreign amino acids
Componentes
1 g of each: L-Alanine, L-Arginine hydrochloride, L-Asparagine, L-Aspartic acid, L-Cysteine, L-Cystine, L-Glutamic acid, L-Glutamine, Glycine, L-Histidine hydrochloride, L-4-Hydroxyproline, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine hydrochloride, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Proline, L-Serine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Tyrosine, L-Valine
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What material is the packaging made of? What material is the cap (closures) made of?
    1 answer
    1. All the components of 09416-1EA are assigned the same bottle and cap:
      Narrow neck, round amber glass bottle, 10 ml. (Hydrolytic Class III)
      Red polypropylene screw cap with tamper evident seal and PTFE/EPDM flat cap Liner