MilliporeSigma
03418
L-Rhamnono-1,5-lactone
≥98% (TLC)
Sinónimos:
(3R,4R,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-methyl-3H-4,5,6-trihydropyran-2-one, 6-Deoxy-L-mannonic acid δ-lactone, L-Rhamnoic 1,5-lactone, L-Rhamnonic acid δ-lactone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
162.14
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
82519
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Rhamnono-1,5-lactone, ≥98% (TLC)
InChI
1S/C6H10O5/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2/h2-5,7-9H,1H3/t2-,3-,4+,5+/m0/s1
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)OC1=O
InChI key
ZVAHHEYPLKVJSO-QMKXCQHVSA-N
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -95±5°, c = 3 in H2O
suitability
conforms to structure for Infrared spectrum
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Metabolite of L-rhamnose catabolic pathway.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Torsten Haack et al.
The Journal of organic chemistry, 70(19), 7592-7604 (2005-09-10)
[reaction: see text] Two formal total syntheses of the (-)-salicylihalamides, based on chiral pool approaches, are reported. D-glucose and L-rhamnose were used to prepare advanced intermediates 23 and 54, which can be converted in three or four steps, respectively, to
β-Elimination in aldonolactones. Synthesis of 3,6-dideoxy L-arabino-hexose (ascarylose).
Varela, O.J., et al.
Carbohydrate Research, 70, 27-35 (1979)
β-Elimination in aldonolactones. the conversion of l-rhamnono-1-5-lactone into 3-benzoyloxy-6-methylpyran-2-one
Varela, O.J., et al.
Carbohydrate Research, 79, 219-224 (1980)
Merlin Eric Hobbs et al.
Biochemistry, 52(1), 239-253 (2012-12-12)
A member of the amidohydrolase superfamily, BmulJ_04915 from Burkholderia multivorans, of unknown function was determined to hydrolyze a series of sugar lactones: L-fucono-1,4-lactone, D-arabino-1,4-lactone, L-xylono-1,4-lactone, D-lyxono-1,4-lactone, and L-galactono-1,4-lactone. The highest activity was shown for L-fucono-1,4-lactone with a k(cat) value of
Andreas Reinhardt et al.
Molecular microbiology, 111(4), 1093-1108 (2019-02-02)
The halophilic archaeon Haloferax volcanii utilizes l-rhamnose as a sole carbon and energy source. It is shown that l-rhamnose is taken up by an ABC transporter and is oxidatively degraded to pyruvate and l-lactate via the diketo-hydrolase pathway. The genes