MilliporeSigma
Get 22% off for Pi Day through March 31.Save Now
71283
Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (NT)
Sinónimos:
sec-Sodium ammonium phosphate, Ammonium sodium hydrogen phosphate, Sodium ammonium hydrogen phosphate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NaNH4HPO4 · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
209.07
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥99.0% (NT)
Form:
crystals
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (NT)
form
crystals
solubility
water: soluble(lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Tl: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[NH4+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3N.Na.H3O4P.4H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;/h1H3;;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q;+1;;;;;/p-1
InChI key
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
General description
Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate (Ammonium sodium hydrogen phosphate) is a colorless ammonium salt. On heating, it undergoes decomposition to afford sodium polyphosphate.
Application
Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate (Sodium ammonium phosphate tetrahydrate) may be used in the following studies:
  • To compose the growth medium during the biocatalytic synthesis of 4-fluorocatechol.
  • Preparation of microcosmic salt beads, which are used in qualitative analysis.
Other Notes
Reagent for the decomposition of barium sulfate in phosphate salt beads
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
12.7 The Biocatalytic Synthesis of 4-Fluorocatechol from Fluorobenzene.
Whittall J and Sutton P.
Practical Methods for Biocatalysis and Biotransformations, 379-379 (2009)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 67-67 (1994)
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Caryn Wadler et al.
Analytical biochemistry, 368(1), 17-23 (2007-07-03)
A new approach to determine in vivo pools of coenzyme A (CoA) and short chain acyl-CoA thioesters is reported. The metabolites released by extraction with trichloroacetic acid are recovered and quantitatively dephosphorylated by treatment with shrimp alkaline phosphatase. Following phosphatase
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
71283-250G04061832844121