MilliporeSigma
63132
Sigma-Aldrich
Magnesium phosphate tribasic octahydrate
purum p.a., ≥97.0% (KT)
Sinónimos:
Trimagnesium phosphate octahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Mg3(PO4)2 · 8H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
406.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo:
≥97.0% (KT)
Formulario:
powder
grado
purum p.a.
Ensayo
≥97.0% (KT)
Formulario
powder
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤1000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Mg.2H3O4P.8H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);8*1H2/q3*+2;;;;;;;;;;/p-6
Clave InChI
MOMDCAYSCWFERX-UHFFFAOYSA-H
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The System MgO-P2O5-H2O at 25? C.
Brown PW, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 76(6), 1558-1562 (1993)