433241
Peracetic acid solution
36-40 wt. % in acetic acid
Sinónimos:
Peroxyacetic acid
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
disponibilidad
available only in EU
concentración
36-40% (by Na2S2O3, redox titration)
36-40 wt. % in acetic acid
densidad
1.13 g/cm3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)OO
InChI
1S/C2H4O3/c1-2(3)5-4/h4H,1H3
Clave InChI
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?