31128
Barium nitrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99%, ≥52% Ba basis
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Ensayo
≥99%
Formulario
solid
concentración
≥52% Ba
impurezas
≤0.001% ammonium (NH4)
pH
5-7 (20 °C, 5%)
mp
592 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Sr: ≤500 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadena SMILES
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
Clave InChI
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)