13143
Magnesium sulfate hydrate
puriss., dried, 99.0-101.0% MgSO4 basis (in dried substance)
Productos recomendados
grado
puriss.
Ensayo
99.0-101.0% MgSO4 basis (in dried substance)
Formulario
powder
calidad
dried
impurezas
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.0015% heavy metals (as Pb)
pérdida
26-32% loss on drying, 400-500 °C
pH
6.5-8 (25 °C, 120.4 g/L)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤400 mg/kg
trazas de catión
As: ≤2 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
idoneidad
complies for appearance of solution
cadena SMILES
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?