12639
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
purum, ≥99%
Sinónimos:
Potassium ferrocyanide, Yellow prussiate
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Ensayo
≥99%
Formulario
crystalline
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iron
impurezas
≤0.02% water insoluble matter
pH
8-10 (25 °C, 211 g/L)
mp
70 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
cadena SMILES
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
Clave InChI
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)