12047
Calcium oxide
puriss., meets analytical specification of FCC, powder (fine)
Sinónimos:
Lime, Quicklime
About This Item
Productos recomendados
grado
puriss.
Formulario
powder (fine)
calidad
meets analytical specification of FCC
idoneidad de la reacción
core: calcium
impurezas
≤0.5% insoluble in HCl
≤2.5% Mg and alkali salts (SO4)
pérdida
≤3.5% loss on ignition
pH
12.6 (20 °C)
bp
2850 °C (lit.)
densidad
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
fluoride (F-): ≤150 mg/kg
trazas de catión
As: ≤3 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
Clave InChI
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)