Documentos clave
Z802689
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiales
optical glass
descripción
2 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma (100-OS)
Parámetros
320-2500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
cámara volumen
350 μL
longitud de la trayectoria
1 mm
método de detección
photometric
Descripción general
with glass lid
Envase
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)