Documentos clave
Z801720
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 260 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiales
Suprasil® quartz
fabricante / nombre comercial
Hellma 137-QS
Parámetros
200-2500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
cámara volumen
260 μL
longitud de la trayectoria
1 mm
Descripción general
2 polished windows; Macro, with in/outlet tubes.
2 windows polished aperture.
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)