Saltar al contenido
MilliporeSigma
Todas las fotos(1)

Documentos

Z800961

Hellma® fluorescence cuvettes, sealable cells

High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x4 nm, chamber volume 1400 μL

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

UNSPSC Code:
41121813
NACRES:
SB.32

material

Suprasil® quartz

description

4 windows

manufacturer/tradename

Hellma 117.104F-QS
Hellma

parameter

200-2500 nm spectral range

technique(s)

photometry: suitable

H × W × D

56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm

chamber volume

1400 μL

pathlength

10x4 nm

detection method

fluorometric

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

General description

macro, semi-micro, for anaerobic applications

Legal Information

Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.

Choose from one of the most recent versions:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.

If you need assistance, please contact Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico