Documentos clave
Z800082
Hellma® liquid calibration standards
UV10, for testing the stray light
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
fabricante / nombre comercial
Hellma 667-UV10
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
Descripción general
Certified liquid Hellma® calibration standard to enable the checking of spectrophotometers with respect to stray light.
Consisting of :
Sodium iodide in purified water (667-UV10, wavelength [nm] 259 (cut-off), pathlength 10 mm
Otras notas
The most current version of Hellma's handling guidelines for calibration standards can be accessed on the Hellma Analytics web site.
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)