Documentos clave
Z418714
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
angled, capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
$142.80
$142.80
Precio de catálogo$204.00Ahorre 30 %
Web-Only Promotion
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$142.80
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
$142.80
Precio de catálogo$204.00Ahorre 30 %
Web-Only Promotion
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Materiales
glass (Clear)
round bottom flask
three angled neck
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
1,000 mL
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)