Z2500010
Zolpidem Impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
zolpidem
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC1=CC=C(C=C1)C2=C(CC(N(C)C)=O)N3C=CC(C)=CC3=N2
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-7-15(8-6-13)19-16(12-18(23)21(3)4)22-10-9-14(2)11-17(22)20-19/h5-11H,12H2,1-4H3
Clave InChI
CZVNHSKGTUTQHR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)