Y0001123
Tolnaftate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Tolnaftate, Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
tolnaftate
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
InChI
1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
Clave InChI
FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)