Y0001051
Pentetate sodium calcium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Calcium trisodium pentetate
Seleccione un Tamaño
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
pentetate sodium calcium
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Ca+2].[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/C14H23N3O10.Ca.3Na/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;;;/q;+2;3*+1/p-5
Clave InChI
AYFCVLSUPGCQKD-UHFFFAOYSA-I
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)