Documentos clave
Y0000013
Hymecromone impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one
Seleccione un Tamaño
25 MG
$118.00
$118.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
$118.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
176.17
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
$118.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
hymecromone
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[o]1c2c([c](cc1C)=O)ccc(c2)O
InChI
1S/C10H8O3/c1-6-4-9(12)8-3-2-7(11)5-10(8)13-6/h2-5,11H,1H3
Clave InChI
QIPBSGDZHKDNNJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Hymecromone impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)