MilliporeSigma
W509348
Sigma-Aldrich
Diethyl adipate
≥99%, FG
Sinónimos:
Hexanedioic acid 1,6-diethyl ester, NSC 19160, NSC 3363
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OCO(CH2)4COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
202.25
Beilstein:
1780035
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
09.348
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
mp
−20-−19 °C (lit.)
densidad
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
cadena SMILES
CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)