T6897
L-(+)Tartaric acid dipotassium salt
Sinónimos:
L-2,3-Dihydroxybutanedioic acid dipotassium salt
About This Item
Fórmula lineal:
C4H4O6K2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
Productos recomendados
SMILES string
[K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
InChI key
AVTYONGGKAJVTE-OLXYHTOASA-L
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.