Documentos clave
SK008
Supelco
AROCLOR 1262 CAL STANDARD
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formato
single component solution
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analito
Descripción
    Aroclor-1262 (PCB-1262) 0.5 µg/mL
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-11.99 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)