MilliporeSigma
S8379
Sigma-Aldrich
Sodium iodide
≥99.0%
About This Item
Fórmula lineal:
NaI
Número de CAS:
Peso molecular:
149.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
≥99.0%
mp
661 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1