Documentos clave
PHR8946
Supelco
Tocopherol Peak Identification Solution
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
2,7,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H50O2
Peso molecular:
430.71
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Nota de análisis
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)