Documentos clave
PHR8414
Supelco
Estriol Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H22O3
Número de CAS:
Peso molecular:
286.37
Código UNSPSC:
85151701
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 mL
concentración
1 mg/mL
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@@H]3CCc4c(ccc(c4)O)C3=CC2)C[C@H]1O)C
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5-6,8,14-17,19-21H,2,4,7,9H2,1H3/t14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
Clave InChI
ZWHFPHWLYUMTGY-WKULXVSPSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Nota de análisis
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)