MilliporeSigma
PHL89784
Saponarin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′,5,7-Trihydroxyflavone 6-C-glucoside 7-O-glucoside, 7-O-Glucosylisovitexin, Isovitexin 7-glucoside, Petrocomoside
Seleccione un Tamaño
10 MG
$643.00
$643.00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
$643.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H30O15
Número de CAS:
Peso molecular:
594.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
$643.00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c[c](c3c(c2[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)CO)O)=O)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C27H30O15/c28-7-15-19(32)22(35)24(37)26(40-15)18-14(41-27-25(38)23(36)20(33)16(8-29)42-27)6-13-17(21(18)34)11(31)5-12(39-13)9-1-3-10(30)4-2-9/h1-6,15-16,19-20,22-30,32-38H,7-8H2/t15-,16-,19-,20-,22+,23+,24-,25-,26+,27-/m1/s1
Clave InChI
HGUVPEBGCAVWID-KETMJRJWSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)